Tetrabutilamonio hidróxido 1.0 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
46315.AE
46315.AP
46315.AEEA
167
EUR
46315.AE
46315.AP
Tetrabutilamonio hidróxido 1.0 M en solución acuosa
Tetrabutilamonio hidróxido
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00009425
Formula:
C₁₆H₃₇NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |