Copper(II) ethoxide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
acondicionado en Argón
46316.06 46316.14
46316.06EA 147 EUR
46316.06 46316.14
Copper(II) ethoxide ≥98%
Copper(II) ethoxide
Purity: 98% CAS No.: 2850-65-9 Molecular Formula: C4H10CuO2 Formula Weight: 153.67 Physical Form: Powder, Packaged under Argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Green Melting Point: ca 120° dec. UN No.: UN3181 MDL No.: MFCD00015650
Formula: C₄H₁₀CuO₂
Pto. de fusión: ∼ 120 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015650
Núm. CAS: 2850-65-9
UN: 3181
ADR: 4.1,III