Ammonium pentaborate tetrahydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
46323.A3 46323.36
46323.A3EA 286 EUR
46323.A3 46323.36
Ammonium pentaborate tetrahydrate 98%
Ammonium pentaborate tetrahydrate
Purity: 99+% CAS No.: 12046-04-7 Molecular Formula: H8B10N2O16.4H2O Formula Weight: 472.23 (400.17anhy) Physical Form: Powder Density: 1.58 Appearance: White Melting Point: 110° MDL No.: MFCD13176621
Formula: H₄B₅NO₈·4H₂O
Pto. de fusión: 110 °C
Densidad: 1,58
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176621
Núm. CAS: 12046-04-7