Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 13,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
46433.MD 46433.03 46433.06
46433.MDEA 61.3 EUR
46433.MD 46433.03 46433.06
Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 13,000
Methoxypolyethylene glycol amine
CAS No.: 80506-64-5 Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3 Physical Form: Granular solid Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00131599
Formula: H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nOCH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131599
Núm. CAS: 80506-64-5