Paladio 1% on carbon, en gránulos, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Scientific
46462.14
46462.22
46462.36
46462.14EA
150
EUR
46462.14
46462.22
46462.36
Paladio 1% on carbon, en gránulos, hecha por reducción
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 3mm (0.13in) Pellets
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03457879 Núm. CAS: 7440-05-3 |