Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 1,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Amino polyethylene glycol monomethyl ether-average M.W. 2000, m-PEG12-amine, mPEG-amine, Amino polyethylene glycol monomethyl ether, mPEG-NH2
46643.MD
46643.03
46643.06
46643.MDEA
70.7
EUR
46643.MD
46643.03
46643.06
Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 1,000
Methoxypolyethylene glycol amine
CAS No.: 80506-64-5
Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Physical Form: Granular solid
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00131599
Formula:
H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nOCH₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00131599 Núm. CAS: 80506-64-5 |