Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
46909.MD
46909.03
46909.06
46909.MDEA
37.9
EUR
46909.MD
46909.03
46909.06
Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
CAS No.: 90076-67-8
Molecular Formula: C2F6KNO4S2
Formula Weight: 319.24
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 198-203°
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD06200829
Formula:
C₂F₆KNO₄S₂ MW: 319,234 g/mol Pto. de fusión: 198…203 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06200829 Núm. CAS: 90076-67-8 ADR: 8,II |