Antimony, plasma standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47103.AD
47103.AE
47103.ADEA
66.9
EUR
47103.AD
47103.AE
Antimony, plasma standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de antimonio
Molecular Formula: Sb in 30% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD00134030