Ioduro de indio (III), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Ampuled under argon
47108.04 47108.09 47108.18
47108.04EA 77.5 EUR
47108.04 47108.09 47108.18
Ioduro de indio (III), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Ioduro de indio (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 13510-35-5 Molecular Formula: InI3 Formula Weight: 495.53 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.69 Sensitivity: Light Sensitive; Hygroscopic Appearance: Yellow to brown Melting Point: 210° UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00016151
Formula: I₃In
MW: 495,53 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C
Densidad: 4,69
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016151
Núm. CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
UN: 3260
ADR: 8,III