Manganeso (II) fluoruro ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Difluoruro de manganeso
47109.14
47109.22
47109.14EA
269
EUR
47109.14
47109.22
Manganeso (II) fluoruro ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Manganeso (II) fluoruro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7782-64-1
Molecular Formula: F2Mn
Formula Weight: 92.93
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 3.98
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Melting Point: 856°
Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute HF, conc. HCl or HNO3
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00016222
Formula:
F₂Mn Pto. de fusión: 856 °C Densidad: 3,98 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016222 Núm. CAS: 7782-64-1 EINECS: 231-960-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,5729 |