Potasio bromuro, Premium FTIR Grade for FT-IR spectroscopy
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
47111.KD 47111.KM 47111.KN 47111.KQ
47111.KDEA 236 EUR
47111.KD 47111.KM 47111.KN 47111.KQ
Potasio bromuro, Premium FTIR Grade for FT-IR spectroscopy
Potasio bromuro
CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: BrK Formula Weight: 119.01 Physical Form: Powder in 0.5g Packets Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° MDL No.: MFCD00011358
Formula: KBr
MW: 119 g/mol
Pto. Ebullición: 1435 °C
Pto. de fusión: 730 °C
Densidad: 2.75
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Índice Merck: 14,7618