Tribromuro de disprosio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
47127.03
47127.06
47127.03EA
120
EUR
47127.03
47127.06
Tribromuro de disprosio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Tribromuro de disprosio
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-48-5
Molecular Formula: DyBr3
Formula Weight: 402.23
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 881°
Boiling Point: 1480°
MDL No.: MFCD00016069
Formula:
Br₃Dy MW: 402.21 g/mol Pto. Ebullición: 1480 °C Pto. de fusión: 881 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016069 Núm. CAS: 14456-48-5 EINECS: 238-443-9 |