Acetonitrilo ≥99.8% para LC-MS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cianuro de metilo
47138.K2
47138.M1
47138.K2EA
314
EUR
47138.K2
47138.M1
Acetonitrilo ≥99.8% para LC-MS
Acetonitrilo
Purity: 99.8%
CAS No.: 75-05-8
Molecular Formula: CH3CN
Formula Weight: 41.05
Flash Point: 5°(41°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3440
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -48° to -45°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 741857
UN No.: UN1648
MDL No.: MFCD00001878
Applications: Solvent for LC-MS analysis
Formula:
H₃CCN Pto. Ebullición: 80…82 °C Pto. de fusión: –48 °C… –45 °C Densidad: 0,786 Pto. de inflamación: 5 °C (41 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001878 Núm. CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II Índice Merck: 14,70 |