Hierro (II,III) óxido 97%, nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
47141.14
47141.22
47141.36
47141.14EA
51.6
EUR
47141.14
47141.22
47141.36
Hierro (II,III) óxido 97%, nanopolvo
Hierro (II,III) óxido
Purity: 97%
CAS No.: 1317-61-9
Molecular Formula: Fe3O4
Formula Weight: 231.54
Physical Form: 50-100nm APS Powder, S. A. 20-50m2/g
Density: 5.2
Refractive Index: 3.0
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1538°
MDL No.: MFCD00011010
Formula:
Fe₃O₄ Pto. de fusión: 1538 °C Densidad: 5,2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011010 Núm. CAS: 1317-61-9 EINECS: 215-277-5 Índice Merck: 14,4040 |