Platino ≥99.9% (metals basis), polvo amorfo APS 2.0-8.0 micron
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
47145.03 47145.06
47145.03EA 403 EUR
47145.03 47145.06
Platino ≥99.9% (metals basis), polvo amorfo APS 2.0-8.0 micron
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 0.5-1.5m2/g, Tap density 0.5-2.5g/cm3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689