Antimony, plasma standard solution, Sb 10000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47147.ADEA 99.7 EUR
47147.AD 47147.AE
Antimony, plasma standard solution, Sb 10000 µg/ml, Specpure®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de antimonio
Molecular Formula: Sb in 30% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD00134030