Triioduro de galio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
47148.03
47148.06
47148.14
47148.03EA
99.6
EUR
47148.03
47148.06
47148.14
Triioduro de galio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Triioduro de galio
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-91-4
Molecular Formula: GaI3
Formula Weight: 450.43
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.15
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Yellow-green
Melting Point: 212°
Boiling Point: 345° subl.
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00016107
Formula:
GaI₃ MW: 450,44 g/mol Pto. Ebullición: 345 °C (subl.) Pto. de fusión: 212 °C Densidad: 4,15 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016107 Núm. CAS: 13450-91-4 EINECS: 236-611-6 UN: 3260 ADR: 8,II |