Iridio, negro ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
47150.ME 47150.04 47150.09
47150.MEEA 462 EUR
47150.ME 47150.04 47150.09
Iridio, negro ≥99.95% (metals basis)
Iridio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20-30m2/g Appearance: Black UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011062
Núm. CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III