Phosphorus, plasma standard solution, P 1,0000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Scientific
47152.AE
47152.AP
47152.AEEA
152
EUR
47152.AE
47152.AP
Phosphorus, plasma standard solution, P 1,0000 µg/ml, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de fósforo
Molecular Formula: H₃PO₄, 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00133771