Triioduro de neodimio, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ioduro de neodimio (III)
Ampuled under argon
47157.03
47157.06
47157.03EA
151
EUR
47157.03
47157.06
Triioduro de neodimio, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Triioduro de neodimio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13813-24-6
Molecular Formula: NdI3
Formula Weight: 524.95
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016248
Formula:
I₃Nd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016248 Núm. CAS: 13813-24-6 EINECS: 237-467-7 |