Oro ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), recocido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47160.BS
47160.BW
47160.CB
47160.BSEA
142
EUR
47160.BS
47160.BW
47160.CB
Oro ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), recocido
Oro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈3.79g/m
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formula:
Au Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003436 Núm. CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 |