Oro ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), recocido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47160.BS 47160.BW 47160.CB
47160.BSEA 142 EUR
47160.BS 47160.BW 47160.CB
Oro ≥99.999% (metals basis), alambre, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), recocido
Oro
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.79g/m Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
MW: 196.97 g/mol
Pto. Ebullición: 2800
Pto. de fusión: 1063
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003436
Núm. CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Índice Merck: 12,04526