Manganeso (II) ioduro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Manganous iodide
Ampuled under argon
47166.03
47166.06
47166.09
47166.03EA
141
EUR
47166.03
47166.06
47166.09
Manganeso (II) ioduro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Manganeso (II) ioduro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7790-33-2
Molecular Formula: MnI2
Formula Weight: 308.75
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.0
Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to pink to red
Odour: Odourless
Melting Point: 638°
MDL No.: MFCD00016225
Formula:
I₂Mn Pto. de fusión: 638 °C Densidad: 5,0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016225 Núm. CAS: 7790-33-2 EINECS: 232-201-6 Índice Merck: 14,5732 |