Tungsteno, Malla metálica 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Wolframio
47167.GT
47167.FL
47167.GTEA
359
EUR
47167.GT
47167.FL
Tungsteno, Malla metálica 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Tungsteno
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00011461
Formula:
W Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011461 Núm. CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 |