Bromuro de aluminio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminio bromuro
Ampuled under argon
47168.06
47168.09
47168.06EA
286
EUR
47168.06
47168.09
Bromuro de aluminio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Bromuro de aluminio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7727-15-3
Molecular Formula: AlBr3
Formula Weight: 266.71
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.21
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to orange
Odour: Pungent
Melting Point: 97.5°
Boiling Point: 265°
UN No.: UN1725
MDL No.: MFCD00003421
Formula:
AlBr₃ MW: 266.69 g/mol Pto. Ebullición: 265 °C Pto. de fusión: 97.5 °C Densidad: 3.21 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003421 Núm. CAS: 7727-15-3 EINECS: 231-779-7 UN: 1725 ADR: 8 II Índice Merck: 14,332 |