Ioduro de aluminio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminio ioduro
Ampuled under argon
47170.06
47170.14
47170.PF
47170.06EA
303
EUR
47170.06
47170.14
47170.PF
Ioduro de aluminio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Ioduro de aluminio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-23-8
Molecular Formula: AlI3
Formula Weight: 407.69
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.98
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: White to brownish-purple
Odour: Pungent
Melting Point: 191°
Boiling Point: 360°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00003427
Formula:
AlI₃ MW: 407,7 g/mol Pto. Ebullición: 360 °C Pto. de fusión: 191 °C Densidad: 3,98 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003427 Núm. CAS: 7784-23-8 EINECS: 232-054-8 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,346 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)