Bismuto (III) bromuro, anhidro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
47175.03
47175.06
47175.03EA
109
EUR
47175.03
47175.06
Bismuto (III) bromuro, anhidro ≥99.999% (metals basis)
Bismuto (III) bromuro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-58-8
Molecular Formula: BiBr3
Formula Weight: 448.71
Physical Form: Powder
Density: 5.72
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 218°
Boiling Point: 453°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00014195
Formula:
BiBr₃ Pto. Ebullición: 453 °C Pto. de fusión: 218 °C Densidad: 5,72 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014195 Núm. CAS: 7787-58-8 EINECS: 232-121-1 UN: 3260 ADR: 8,III |