Cromo (II) cloruro ≥99.9% (metals basis) -80 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chromium dichloride
47176.03
47176.06
47176.14
47176.03EA
61.9
EUR
47176.03
47176.06
47176.14
Cromo (II) cloruro ≥99.9% (metals basis) -80 mesh
Cromo (II) cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 10049-05-5
Molecular Formula: Cl2Cr
Formula Weight: 122.9
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 2.878
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 824°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00010947
Formula:
Cl₂Cr MW: 122.9 g/mol Pto. Ebullición: 1302 Pto. de fusión: 824 °C Densidad: 2.878 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010947 Núm. CAS: 10049-05-5 EINECS: 233-163-3 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 14,2244 |