Tricloruro de holmio, ultra seco ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de holmio (III), Holmio (III) cloruro
Ampuled under argon
47178.06
47178.14
47178.06EA
247
EUR
47178.06
47178.14
Tricloruro de holmio, ultra seco ≥99.95% (metals basis)
Tricloruro de holmio
Purity: 99.95%
CAS No.: 10138-62-2
Molecular Formula: HoCl3
Formula Weight: 271.29
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.70
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
MDL No.: MFCD00011051
Formula:
Cl₃Ho MW: 271.29 g/mol Pto. Ebullición: 1500 Pto. de fusión: 718 °C Densidad: 3.70 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011051 Núm. CAS: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 Índice Merck: 14,4727 |