Cloruro de rutenio (III) Ru ≥ 47,7%, anhidro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de rutenio, Rutenio (III) cloruro
47182.04
47182.09
47182.04EA
150
EUR
47182.04
47182.09
Cloruro de rutenio (III) Ru ≥ 47,7%, anhidro
Cloruro de rutenio (III)
CAS No.: 10049-08-8
Molecular Formula: Cl3Ru
Formula Weight: 207.43
Physical Form: Powder
Density: 3.110
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Pungent
Melting Point:
Formula:
Cl₃Ru MW: 207.43 g/mol Pto. de fusión: >500 °C (desc.) Densidad: 3.110 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011208 Núm. CAS: 10049-08-8 EINECS: 233-167-5 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 14,8302 |