Tellurium, plasma standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47183.AE
47183.AD
47183.AEEA
111
EUR
47183.AE
47183.AD
Tellurium, plasma standard solution, Te 1000 µg/ml, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de telurio
Molecular Formula: Te in 30% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD00134062