Triioduro de lantano, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
47184.03
47184.06
47184.03EA
82
EUR
47184.03
47184.06
Triioduro de lantano, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Triioduro de lantano
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-22-4
Molecular Formula: LaI3
Formula Weight: 519.62
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 772°
MDL No.: MFCD00049470
Formula:
I₃La Pto. de fusión: 772 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049470 Núm. CAS: 13813-22-4 EINECS: 237-465-6 |