Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
CAS No.: 100-85-6
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Physical Form: Liquid
Density: 1.059
Refractive Index: 1.4300
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Amine-like
Beilstein Reference: 3917256
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00008281
Formula:
C₁₀H₁₇NO Densidad: 1,059 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008281 Núm. CAS: 100-85-6 EINECS: 202-895-5 UN: 3267 ADR: 8,II |