Tribromuro de lutecio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
47190.03 47190.06
47190.03EA 86.9 EUR
47190.03 47190.06
Tribromuro de lutecio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Tribromuro de lutecio
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-53-2 Molecular Formula: LuBr3 Formula Weight: 414.68 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049965
Formula: Br₃Lu
MW: 414.68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049965
Núm. CAS: 14456-53-2
EINECS: 238-446-5