n-Heptano, anhidro, over molecular sieves
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
CAS No.: 142-82-5
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -4°(24°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.684
Refractive Index: 1.3877
Appearance: Colourless
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -91°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1730763
UN No.: UN1206
MDL No.: MFCD00009544
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Pto. Ebullición: 97…99 °C Pto. de fusión: –91 °C Densidad: 0,684 Pto. de inflamación: –4 °C (24 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009544 Núm. CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Índice Merck: 14,4659 |