Tribromuro de cerio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bromuro de cerio (III), Cerio (III) bromuro
Ampuled under argon
47194.03 47194.06 47194.14
47194.03EA 95.5 EUR
47194.03 47194.06 47194.14
Tribromuro de cerio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Tribromuro de cerio
Purity: 99.99% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3 Formula Weight: 379.83 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.18 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 733° Boiling Point: 1560° MDL No.: MFCD00016004
Formula: CeBr₃
MW: 379.83 g/mol
Pto. Ebullición: 1560 °C
Pto. de fusión: 733 °C
Densidad: 5.18
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016004
Núm. CAS: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Índice Merck: 14,1995