Antimony, AAS standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47197.AE
47197.AP
47197.AEEA
59
EUR
47197.AE
47197.AP
Antimony, AAS standard solution, Sb 1000 µg/ml, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de antimonio
Molecular Formula: Sb in 30% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD00134030