Triseleniuro de dibismuto ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
47198.03
47198.06
47198.03EA
53.7
EUR
47198.03
47198.06
Triseleniuro de dibismuto ≥99.995% (metals basis)
Triseleniuro de dibismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-69-8
Molecular Formula: Bi2Se3
Formula Weight: 654.84
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.82
Melting Point: 710°
UN No.: UN3283
MDL No.: MFCD00014200
Formula:
Bi₂Se₃ MW: 654.84 g/mol Pto. de fusión: 710 °C Densidad: 6.82 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014200 Núm. CAS: 12068-69-8 EINECS: 235-104-7 UN: 3283 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,1278 |