Bromuro de escandio (III), ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
47199.03 47199.06
47199.03EA 208 EUR
47199.03 47199.06
Bromuro de escandio (III), ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Bromuro de escandio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 13465-59-3 Molecular Formula: ScBr3 Formula Weight: 284.67 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00016324
Formula: Br₃Sc
MW: 284.67 g/mol
Pto. de fusión: 969
Densidad: 3.91
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016324
Núm. CAS: 13465-59-3
EINECS: 236-699-6