Iron, plasma standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47206.AD 47206.AE 47206.AP
47206.ADEA 73.7 EUR
47206.AD 47206.AE 47206.AP
Iron, plasma standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de hierro
Molecular Formula: (Fe(NO₃)₃).9H₂O in 5% HNO₃
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00010999
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010999