Almidón soluble 1% w/v aqueous solution Iodometric Titrations
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amilodextrina
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
47209.APEA 35.2 EUR
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
Almidón soluble 1% w/v aqueous solution Iodometric Titrations
Almidón soluble
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Liquid for iodometric titrations MDL No.: MFCD00082026
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Índice Merck: 14,8799