Iron, plasma standard solution, Fe 10000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47221.AD
47221.AE
47221.AP
47221.ADEA
108
EUR
47221.AD
47221.AE
47221.AP
Iron, plasma standard solution, Fe 10000 µg/ml, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de hierro
Molecular Formula: (Fe(NO₃)₃).9H₂O in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00010999