Hematoxilina hidrato, (max. 8% H₂O) ≥80% (dry weight), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(+)-Hematoxilina hidrato
47223.14
47223.22
47223.14EA
111
EUR
47223.14
47223.22
Hematoxilina hidrato, (max. 8% H₂O) ≥80% (dry weight), en polvo
Hematoxilina hidrato
Purity: 80%
CAS No.: 517-28-2
Molecular Formula: C16H14O6.xH2O
Formula Weight: 302.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Cream to brown
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 91399
MDL No.: MFCD00078111
Formula:
C₁₆H₁₄O₆·xH₂O Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078111 Núm. CAS: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 Índice Merck: 14,4637 |