Cerio (IV) óxido 20% in water, nanoparticle dispersion <5.0nm APS Number Weighted, high pH
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dióxido de cerio
47240.22
47240.36
47240.22EA
219
EUR
47240.22
47240.36
Cerio (IV) óxido 20% in water, nanoparticle dispersion <5.0nm APS Number Weighted, high pH
Cerio (IV) óxido
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: Liquid
Density: 1.23
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
pH: 8.0
MDL No.: MFCD00010933
Formula:
CeO₂ MW: 172.11 g/mol Pto. Ebullición: 3468 Pto. de fusión: 2000 Densidad: 1.23 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010933 Núm. CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Índice Merck: 12,02035 |