Iron(III) hydroxide, α-phase 20% in water estabilizado, nanoparticle dispersion, Ø <5.0 nm APS Number Weighted
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
humedecido con agua
47241.36
47241.22
47241.36EA
1160
EUR
47241.36
47241.22
Iron(III) hydroxide, α-phase 20% in water estabilizado, nanoparticle dispersion, Ø <5.0 nm APS Number Weighted
Iron(III) hydroxide, alpha-phase
CAS No.: 20344-49-4
Molecular Formula: FeHO2
Formula Weight: 88.85
Physical Form: Liquid
Density: 1.20
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
pH: 3.0
MDL No.: MFCD00064782
Formula:
FeO(OH) Densidad: 1,20 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064782 Núm. CAS: 20344-49-4 EINECS: 243-746-4 Índice Merck: 14,4025 |