Hierro (III) óxido 99,9 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Óxido de hierro (III), Trióxido de dihierro
47247.A1 47247.18 47247.30
47247.A1EA 867 EUR
47247.A1 47247.18 47247.30
Hierro (III) óxido 99,9 Metals basis
Hierro (III) óxido
Purity: 99.9% CAS No.: 1309-37-1 Molecular Formula: Fe2O3 Formula Weight: 159.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 1565° MDL No.: MFCD00011008
Formula: Fe₂O₃
MW: 159.69 g/mol
Pto. de fusión: 1565 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011008
Núm. CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Índice Merck: 14,4028