Iron, AAS standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47282.AE
47282.AP
47282.AEEA
56.1
EUR
47282.AE
47282.AP
Iron, AAS standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de hierro
Molecular Formula: (Fe(NO₃)₃).9H₂O in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00010999