Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthotitanate, Titanium(IV) 2-Ethylhexyloxide, Tetrakis(2-ethylhexyl)orthotitanate(IV)
77107.22
77107.36
77107.22EA
30.1
EUR
77107.22
77107.36
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide ≥95%
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Purity: 95%
CAS No.: 1070-10-6
Molecular Formula: C32H68O4Ti
Formula Weight: 564.79
Flash Point: 71°(160°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.926
Refractive Index: 1.482
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point:
Formula:
C₃₂H₆₈O₄Ti MW: 564.79 g/mol Pto. Ebullición: 194 °C (0.25 mmHg) Pto. de fusión: < –25 °C Densidad: 0.926 Pto. de inflamación: 71 °C (160 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015264 Núm. CAS: 1070-10-6 EINECS: 213-969-1 |