Sodio borohidruro 4.4 M en solución acuosa stable
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio tetrahidruroborato
87659.AE
87659.AP
87659.K3
87659.AEEA
35.9
EUR
87659.AE
87659.AP
87659.K3
Sodio borohidruro 4.4 M en solución acuosa stable
Sodio borohidruro
CAS No.: 16940-66-2
Molecular Formula: BH4Na
Formula Weight: 37.83
Physical Form: Liquid
Density: 1.4
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: UN3320
MDL No.: MFCD00003518
Formula:
NaBH₄ MW: 37.83 g/mol Pto. de fusión: 400 Densidad: 1.4 Pto. de inflamación: 69 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003518 Núm. CAS: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 3320 ADR: 8 II Índice Merck: 13,08664 |