Iron nitride
Proveedor: Thermo Scientific
88198.14
88198.22
88198.14EA
240
EUR
88198.14
88198.22
Iron nitride
Iron nitride
CAS No.: 37245-77-5
Molecular Formula: FexN (x=2-4)
Physical Form: -325 Mesh Powder
MDL No.: MFCD00134717
Formula:
Fe_x N (x=2-4) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134717 Núm. CAS: 37245-77-5 |